EP5409711008
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor, aerosol-tight
aerosol-tight
Synonyme(s) :
Lid for Eppendorf(R) FA-45-48-11 Rotor
297.00 CHF
About This Item
297.00 CHF
Produits recommandés
Caractéristiques
aerosol-tight
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5409711008
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5427 R
for use with 5427
Catégories apparentées
Description générale
- Replacement rotor lids
- Aerosol-tight and aluminum lids available