EP0030140613
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 5 × 5, pack of 2 ×, Holds 25 x 5 mL tubes
24.90 CHF
About This Item
24.90 CHF
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 25 x 5 mL tubes
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030140613 (Global)
Conditionnement
pack of 2 ×
Hauteur
76 mm
Taille
5 × 5