EP0030140583
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 5 × 5, pack of 2 ×, Holds 25 x 15 mL tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
Holds 25 x 15 mL tubes
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030140583 (Global)
Conditionnement
pack of 2 ×
Hauteur
127 mm
Taille
5 × 5
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG