EMU072691
MISSION® esiRNA
targeting mouse Srp14
249.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mars 2025
About This Item
249.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mars 2025
Produits recommandés
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CGTGTTCATCACCCTCAAGAAATATGACGGTCGCACCAAACCTATCCCGAGGAAGAGTTCTGTGGAGGGCCTCGAGCCTGCAGAAAACAAGTGTCTGTTGAGAGCCACGGATGGGAAAAGGAAGATCAGCACCGTGGTGAGCTCCAAAGAAGTGAACAAGTTTCAGATGGCCTATTCAAATCTACTGAGAGCCAACATGGACGGGCTGAAGAAGAGGGACAAGAAGAACAAGAGTAAGAAGAGCAAACCAGCACAGTGACAGGCGTGGCTGCTACCAACCAGCTGCACAAGTGCATTTTTCCTCTGTTTGCTGCTTTCAGCACCTCTGTATGTAACTGTTTCCACGGAAGGGTCCTTTAAGAGAGAAGGACTGGGATGGGCATGGGCTAGTTGTGGTAAGACGCCAGTTTTTGATTTGTGCTGTGTGGCTGGATAT
Numéro d'accès Ensembl | souris
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... SRP14(20813) , Srp14(20813)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable