Principaux documents
CLS431472
Tube à centrifuger Corning® de 50 ml
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical tube w/ no cap, bulk packed, sterile, natural, 500/cs
Synonyme(s) :
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
500 EA
170.00 CHF
170.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
500 EA
170.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.11
170.00 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
conical bottom tube
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RCF 12000 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
Conditionnement
pack of 25
case of 500
Fabricant/nom de marque
Corning 431472
Paramètres
12000 × g max. RCF
D.E. × L
29.1 mm × 114.4 mm
Capacité
50 mL
Couleur
clear
natural
Description générale
Les tubes à centrifuger jetables Corning® de 50 ml sont disponibles en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET) transparent avec un bouchon de fermeture conventionnel, ou en polypropylène (PP) avec soit un bouchon de fermeture soit le nouveau capuchon CentriStar.
Le capuchon CentriStar, ergonomique et d'utilisation conviviale, présente des rainures plus larges et un rebord qui facilite le glissement. Tous les tubes sont fournis dans diverses options de conditionnement.
  • Stériles, certifiés exempts de substances pyrogènes et de DNases/RNases.
  • Lignes graduées imprimées en noir et grande zone blanche pour marquer les échantillons.
Informations légales
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.