EMU033221
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mettl21e
249.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mars 2025
About This Item
249.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mars 2025
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
GGAAGGCTTTCACTTTGCTGGTCATGAGATTCAGATTACTGAAGGCAAAGATTGCTATGGTGCATTTGTCTGGCCATCGGCCCTTGTTCTATGCTATTTTCTGGAAACACATGCCAAGCAATATAACATGGTTGATAAAAATGTGATTGAAATTGGAGCTGGGACAGGGCTTGTCTCCATTGTGGCAAGCTTACTTGGTGCTCGTGTGATTGCTACAGACTTACCTGAATTACTTGGAAACCTGCAATATAATATTTCCAGAAACACCAAAATGAAATGCAAGCATCTGCCTCAGGTCAAAGAACTATCCTGGGGAGTAGCATTAGACAGGAATTTCCCCAGGTCTTCCAATAACTTTGACTACATCCTGGCAGCAGATGTTGTCTATGCCCATCCGTTCCTGGAGGAGCTTCTCATGACCTTTGACCATCTCTGCAAAGAAACTACCATTATACTCTGGGCTATGAGATTCAGGCTGG
Numéro d'accès Ensembl | souris
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... METTL21E(403183) , 4832428D23Rik(403183)
Catégories apparentées
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable