pARNi préparés par endoribonucléase MISSION®
Les pARNi préparés par endoribonucléase ("esiRNA") MISSION®, développés par Eupheria Biotech, offrent aux chercheurs travaillant sur les interférences par l'ARN un moyen simple, économique et éprouvé d'effectuer une extinction post-traductionnelle des gènes codant pour une protéine et des ARNlnc (longs ARN non codants). Préparés biologiquement, les esiRNA sont constitués d'un ensemble hétérogène de siRNA (ARN naturel, sans modification) qui ciblent tous la même séquence d'ARNm. Ces multiples déclencheurs d'extinction permettent d'éliminer des gènes de manière très spécifique et efficace, avec moins d'effets hors cible que les siRNA synthétisés chimiquement.
Pour en savoir plus sur nos produits esiRNA MISSION® et leurs spécifications, cliquez ici ou effectuez une recherche par gène cible ci-dessous.
Consultez notre page de Questions fréquemment posées pour de plus amples informations.
Products
Ressources produits apparentées
- Outils en ligne de conception d'oligonucléotides et de sondes de qPCR sur mesure
Découvrez les outils que nous proposons pour la conception d'oligonucléotides et de sondes de qPCR, notamment nos solutions OligoArchitect™ pour la conception d'amorces et de sondes, et OligoEvaluator™ pour le calcul des séquences d'oligonucléotides.
- Custom DNA and RNA Oligos & qPCR Probes Product Resources
Review product and technical resources for our custom predesigned DNA oligos, RNA oligos & qPCR probes including the online tools, case studies, and oligonucleotide label licenses and FAQs such as oligo synthesis, length, modification, and many more.
- Commandes permanentes d'oligos personnalisés
Nous avons le plaisir de vous proposer un système de suivi pour vos commandes permanentes d'oligos personnalisés. Notre système de suivi vous permet de gérer facilement vos dépenses par rapport à une commande permanente. Enregistrez simplement votre numéro de commande permanente pour bénéficier de ce suivi GRATUIT.
- Programme de paiement RapidRED™
Ce programme de paiement vous permet de réduire les tâches administratives au minimum et de simplifier votre processus de commande en ligne par une transaction d'achat unique permettant de définir et de déposer de l'argent sur votre compte de paiement.
- Oligo Product Reviews by SelectScience®
Custom & oredesigned DNA Oligos peer reviews. Check out what your peers are saying!