Principaux documents
EMNC013511
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Bach2
20 μG
235.00 CHF
50 μG
418.00 CHF
235.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
20 μG
235.00 CHF
50 μG
418.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51
235.00 CHF
Check Cart for Availability
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
CCAGAACCAGTCTGATGCAAGTGCACCTCCAATCTATGCCTTACGAACTCCAGAGGCCATATGCAAAACAGGGTCTTCTCAGTGTATGCAAGGGGCTGCGGCCCCTCCTCTCCTCCCCAGCTGAACAATACGGACAGTTTTCACACATATCTACCTGTATAACCCTCCGTACCTCTCATAACTGGTCAACGACTGTAACAGGTTACATCAGGTGTTTTTCTACATACTTTTTACACAGATTCTATGCGATTAATGTAACTTAATTCAGCGCATCATTGTACAAGTTCTTACGCTTGGCCT
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Catégories apparentées
Description générale
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable