E3020
(±)-(E)-4-Ethyl-2-[(Z)-hydroxyimino]-5-nitro-3-hexen-1-yl-nicotinamide
≥97%
Synonyme(s) :
NOR-4
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC([N+]([O-])=O)/C(CC)=C/C(CNC(C1=CN=CC=C1)=O)=N/O
InChI
1S/C14H18N4O4/c1-3-11(10(2)18(21)22)7-13(17-20)9-16-14(19)12-5-4-6-15-8-12/h4-8,10,20H,3,9H2,1-2H3,(H,16,19)/b11-7+,17-13-
Clé InChI
KIWSYRHAAPLJFJ-DNZSEPECSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.