E0514
E-64c
Calpain Inhibitor
Synonyme(s) :
(2S,3S)-trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido-3-methylbutane
About This Item
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C15H26N2O5/c1-8(2)5-6-16-13(18)10(7-9(3)4)17-14(19)11-12(22-11)15(20)21/h8-12H,5-7H2,1-4H3,(H,16,18)(H,17,19)(H,20,21)/t10-,11-,12-/m0/s1
Clé InChI
SCMSYZJDIQPSDI-SRVKXCTJSA-N
Informations sur le gène
human ... CAPN1(823)
Actions biochimiques/physiologiques
Liaison
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable