D5688
Dilution Solution
Extract-N-Amp Plant Dilution Solution
Synonyme(s) :
Direct PCR, Direct PCR dilution solution for plants, Extract‑N‑Amp Dilution Solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes loading dye for easy gel loading after plant genomic DNA extraction.