Merck
Toutes les photos(6)
Documents
XNAPE
Sigma-Aldrich
Kit de PCR REDExtract-N-Amp Plant
sufficient for 100 extractions, sufficient for 500 amplifications
Synonyme(s) :
Plant direct PCR kit, Plant direct PCR kit with loading dye
About This Item
Code UNSPSC :
41106303
Nomenclature NACRES :
NA.55
Utilisation
sufficient for 100 extractions
sufficient for 500 amplifications
sufficient for 500 reactions
Caractéristiques
dNTPs included
hotstart
Couleur
red
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le kit pour PCR sur extraits végétaux REDExtract-N-Amp Plant permet de détecter rapidement les agents pathogènes des plantes par PCR directe. Il contient tous les réactifs nécessaires pour extraire rapidement l'ADN génomique contenu dans des feuilles de plantes et amplifier les cibles d'intérêt par PCR directe. Le mélange pour PCR REDExtract-N-Amp ReadyMix contient un colorant de traçage et permet de charger facilement et directement les produits de PCR sur des gels d'agarose pour analyse.
Application
REDExtract-N-Amp Plant PCR Kit has been used to extract genomic DNA from plants and to perform polymerase chain reaction.
Caractéristiques et avantages
  • Extraction de l'ADN génomique de plantes en une seule étape et en moins de 15 minutes, en vue d'une PCR
  • Pas de congélation, de broyage mécanique, d'extraction organique, de purification sur colonne ou de précipitation
  • Mélange pour PCR ReadyMix spécialement formulé pour les extraits végétaux
  • Anticorps "hot start" pour une amplification hautement spécifique de l'ADN génomique
  • Analyse du gel sans tampon de dépôt ni colorant de traçage
  • Produit compatible avec les applications à haut débit pour l'analyse génétique des plantes
  • Extrait stable à 4 °C pendant au moins 6 mois
Composants
Les kits contiennent une solution de préparation de tissus, une solution d′extraction et le REDExtract-N-Amp PCR Reaction Mix.
Autres remarques
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Informations légales
L'achat de ce produit comprend une immunité contre les poursuites dans le cadre des brevets mentionnés dans la notice du produit pour l'utilisation de la seule quantité achetée pour les′ propres recherches internes de l'acheteur. Aucun autre droit de brevet (tel que les droits de brevet concernant la nucléase 5′) n′est transféré expressément, par implication ou par préclusion. De plus amples informations sur l′achat de licences peuvent être obtenues auprès du Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Californie, 94404, USA.
L'utilisation de ces anticorps est autorisée à des fins de recherche in vitro au titre des brevets américains n° 5 338 671 et n° 5 587 287 et des brevets équivalents dans les autres pays.
L'utilisation de ce produit est protégée par un ou plusieurs des brevets américains suivants et des revendications de brevets correspondants en dehors des États-Unis : 5 789 224, 5 618 711, 6 127 155 et les revendications en dehors des États-Unis correspondant au brevet américain 5 079 352 ayant expiré. L'achat de ce produit comprend une immunité limitée et non transférable contre toute poursuite en vertu des revendications de brevet susmentionnées pour l'utilisation de cette quantité de produit pour les′ propres recherches internes de l'acheteur. Aucun droit en vertu d'une autre revendication de brevet, aucun droit d'appliquer un procédé breveté et aucun droit d'assurer des services commerciaux de quelque nature que ce soit, notamment, mais sans caractère limitatif, la communication des résultats des activités de l'acheteur′ contre rémunération ou toute autre considération commerciale, n'est reconnu expressément, implicitement ou par préclusion. Ce produit est réservé à la recherche. Les utilisations diagnostiques sous les brevets de Roche nécessitent une licence séparée de Roche. De plus amples informations sur l'achat de licences peuvent être obtenues auprès du Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Californie, 94404, USA.
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Mark A Jones et al.
Journal of experimental botany, 58(6), 1261-1270 (2007-02-16)
Reactive oxygen species (ROS) production by an NADPH oxidase (NOX) encoded by AtrbohC/RHD2 is required for root hair growth in Arabidopsis thaliana. ROP (RHO of plants) GTPases are also required for normal root hair growth and have been proposed to
Ralf G Kynast et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(26), 9921-9926 (2004-06-16)
We have developed from crosses of oat (Avena sativa L.) and maize (Zea mays L.) 50 fertile lines that are disomic additions of individual maize chromosomes 1-9 and chromosome 10 as a short-arm telosome. The whole chromosome 10 addition is
Yuri Jorge Peña Ramírez et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 14(6), 685-692 (2007-04-27)
The human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) Tat protein is considered a potential candidate vaccine antigen. In an effort to design a strategy for noninvasive vaccination against HIV-1, we developed transgenic tomatoes expressing the Tat protein. Two independent plants testing
Anna Stöger et al.
Journal of microbiological methods, 58(2), 281-284 (2004-07-06)
Angular leaf spot is a bacterial disease caused by Xanthomonas fragariae. It has become a serious disease in the USA and Europe in recent years. Several detection procedures are described for this plant pathogen. However, they are either too time-consuming
Avinash C Srivastava et al.
Plant physiology, 148(1), 200-211 (2008-07-25)
AtSUC2 (At1g22710) encodes a phloem-localized sucrose (Suc)/H(+) symporter necessary for efficient Suc transport from source tissues to sink tissues in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana). AtSUC2 is highly expressed in the collection phloem of mature leaves, and its function in phloem loading
Articles
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.