840523P
Avanti
MGDG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-diacyl-3-O-β-D-galactosyl-sn-glycerol
About This Item
Produits recommandés
Description
Monogalactosyldiacylglycerol (Plant)
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (840523P-5mg)
pkg of 2 × 5 mg (840523P-10mg)
pkg of 5 × 5 mg (840523P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phosphoglycerides
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in bicelles preparation for nuclear magnetic resonance studies
- in the generation of structured MGDG for pinolenic acid enrichment
- in the preparation of liposomes
- as a lipid standard in hydrophilic interaction liquid chromatography-ion mobility mass spectrometry (HILIC-IM-MS)
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable