D3812
DirectLoad™ 50 bp DNA Step Ladder
ready-to-use marker for DNA electrophoresis
Synonyme(s) :
DirectLoad™ 50 bp DNA Marker, Ready-to-use 50 bp DNA Marker, Ready-to-use DirectLoad™ 50 bp DNA Marker, Ready-to-use DirectLoad™ 50 bp DNA Step Ladder
173.00 CHF
About This Item
173.00 CHF
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
(liquid)
Utilisation
sufficient for 100 loads
Adéquation
suitable for electrophoresis (DNA)
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Ready-to-load
- Easy-to-use
- Popular band sizes
Composants
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
Protocoles
Protocol using antibody mediated hot start polymerase. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
JumpStart™ Taq DNA Polymerase is an antibody-inactivated, hot start enzyme.