D2821
Deoxyribonuclease I bovine
recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, RNAse and protease, free
Synonyme(s) :
DNAse I, Deoxyribonucleate 5′-oligonucleotido-hydrolase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in Pichia pastoris
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥4,000 units/mg protein
Poids mol.
~39 kDa
Technique(s)
DNA extraction: suitable
Solubilité
H2O: soluble (pH 4.0-9.0)
Adéquation
suitable for molecular biology
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Activité étrangère
RNAse and protease, free
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- RNA purification by removing DNA
- Prepare DNA for nick translation1
- Footprinting assays to determine DNA-protein interactions2
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Comprendre comment les vaccins à ARNm induisent l'immunité et la façon dont l'ARNm de synthèse est préparé pour les vaccins immunogènes et autres produits biopharmaceutiques. Trouver des réactifs pour la synthèse de l'ARNm.