D0443
Dextranase from Chaetomium erraticum
Synonyme(s) :
Dextranase Plus L, 1,6-α-D-Glucan 6-glucanohydrolase
103.00 CHF
About This Item
103.00 CHF
Produits recommandés
Forme
solution
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in microcarrier dissolution to produce multicellular 3D spheroids for drug discovery[2]
- in in vitro digestion of extracellular polysaccharide (EPS) from the bacterial isolates[3]
- in a study to investigate the immobilization of dextranase[4]
- to investigate the optimization of process conditions for enzymatic modification of alternan
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.