AFRC MAC 60
Reactivity: Anti-Abscisic acid, plant growth hormone, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 86052303
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Rat x Rat Hybridoma
Conditionnement
tube of 5 μg 86052303-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86052303-1VL
ImmunoDon
LOU rat spleen
Myélome
Y3Ag1.2.3
Réactivité
Anti-Abscisic acid, plant growth hormone
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Immunogène
Milieu de culture
Procédure de repiquage