Principaux documents
8.53017
Sigma-Aldrich
Boc-Lys-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Lys-OH, N-α-t.-Boc-L-lysine
25 G
455.00 CHF
455.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
455.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H22N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
237-303-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
455.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+H3]CCCCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clé InChI
DQUHYEDEGRNAFO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Derivative of synthesis of N-α-Boc-protected lysine derivatives.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-0062
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in water): +3.5 - +5.5 °
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable