C5820
Chondroitin disaccharide Δdi-UA-2S sodium salt
Synonyme(s) :
α-ΔUA-2S-[1→3]-GalNAc
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(OC1OC(=CC(O)C1OS(O)(=O)=O)C(O)=O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO14S.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)11(10(21)8(20)4-17)28-14-12(29-30(24,25)26)7(19)2-9(27-14)13(22)23;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-21H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,22,23)(H,24,25,26);;
Clé InChI
RZWFDDVYBLJQSX-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable