Documents
H0895
Sigma-Aldrich
Heparin disaccharide IV-A sodium salt
Synonyme(s) :
α-ΔUA-[1→4]-GlcNAc
About This Item
Formule linéaire :
C14H20NO11Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Niveau de qualité
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO11.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)10(21)12(8(20)4-17)26-14-11(22)7(19)2-9(25-14)13(23)24;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-22H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,23,24);;
Clé InChI
KSLVSLXDGFKPRA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
Autres remarques
In the following listings, ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Notes préparatoires
Produced by the action of heparinase II and III
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.