C2526
L-Cystine dihydrochloride
≥98% (TLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Cystine dihydrochloride
Produits recommandés
Nom du produit
L-Cystine dihydrochloride, ≥98% (TLC)
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder or crystals
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
≥211.36 °C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
Clé InChI
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures