Principaux documents
B8254
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Z)-OH
≥98%
Synonyme(s) :
Nα-Boc-Nε-Cbz-L-lysine, Nα-Boc-Nε-Z-L-lysine, Nε-Z-Nα-Boc-L-lysine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H28N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.44
Beilstein:
1917222
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nom du produit
Boc-Lys(Z)-OH,
Essai
≥98%
Forme
powder
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-18(25)21-15(16(22)23)11-7-8-12-20-17(24)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m0/s1
Clé InChI
BDHUTRNYBGWPBL-HNNXBMFYSA-N
Application
Nε-Z-Nα-Boc-L-lysine is an N-terminal protected amino acid used in solid-phase peptide synthesis (SPPS) to make peptides containing Nepsilon protected lysyl side chains.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable