15456
Boc-Lys-OH
≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-lysine, Nα-Boc-L-lysine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (NT)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +4.6±0.5°, c = 2% in H2O
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
~205 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
Clé InChI
DQUHYEDEGRNAFO-QMMMGPOBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable