B1814
BMP2, human
Carrier Free, ≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Bone Morphogenetic Protein 2 human, BMP-2
412.00 CHF
About This Item
412.00 CHF
Produits recommandés
Nom du produit
Bone Morphogenetic Protein 2 human, Carrier Free, ≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
26 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, tested
Couleur
white
Solubilité
water: soluble 0.100 mL, clear, colorless
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... BMP2(650)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40.0 °C - closed cup