AXYP96450RCS
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom clear polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
Synonyme(s) :
96 multiwell plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear plate
round bottom clear polypropylene wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc P-96-450R-C-S
Corning
Conditionnement
pkg of 10x5plates/cs
Volume maximum
500 μL
Taille
96 wells
Volume de travail
450 μL
Adéquation
suitable for PCR
Type de liaison
non-treated surface