AV43252
Anti-RNF121 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-FLJ11099, Anti-Ring finger protein 121
417.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
About This Item
417.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
32 kDa
Espèces réactives
guinea pig, rabbit, bovine, rat, human, horse, dog, mouse
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... RNF121(55298)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable