AV32349
Anti-RUVBL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-ECP54, Anti-NMP238, Anti-Pontin52, Anti-RVB1, Anti-RuvB-like 1 (E. coli), Anti-TIH1, Anti-TIP49, Anti-TIP49A
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le27 avril 2025
About This Item
474.00 CHF
Date d'expédition estimée le27 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
50 kDa
Espèces réactives
dog, bovine, mouse, human, horse, rabbit, rat, guinea pig
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... RUVBL1(8607)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable