ADAPA43849-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 9 - 15 mL round-bottom tubes, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round bottom
Caractéristiques
for use with cap
holds 4 x 9 - 15 mL round-bottom tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5702724009 (EU)
Paramètres
2,800 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
100 mm
Diamètre
17.5 mm
Compatibilité
for use with 100 mL round bucket