CLS3991
Corning® 96 well NBS™ Microplate
flat bottom, black polystyrene, bag of 5 ×, non-sterile, lid: no
Synonyme(s) :
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
377.00 CHF
About This Item
377.00 CHF
Produits recommandés
Matériaux
black bottom
black polystyrene
flat bottom
polystyrene
Stérilité
non-sterile
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
Conditionnement
case of 100
pack of 25
bag of 5 ×
Fabricant/nom de marque
Corning 3991
Volume maximum
360 μL
Taille
96 wells
Volume des puits
360 μL
Volume de travail par puits
75-200 μL
Volume de travail
200 μL
Couleur
black
Adéquation
suitable for (cell cuture)
Type de liaison
NBS™ (non-binding surface)