A9521
Anti-Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G-6-PDH) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
yeast
Technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
indirect ELISA: 1:15,000-1:30,000
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Yeast G-6-PDH is often used as a loading control in several immunoassays.
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable