A7345
Anti-V5 Agarose Affinity Gel antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, clone V5-10
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-V5
1 120.00 CHF
About This Item
1 120.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
agarose conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
V5-10, monoclonal
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
proteins (V5)
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Capacité
2.5 nmol/mL, gel (V5 fusion protein)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable