The cross-reaction of this antibody with AQP1 has not been tested. The immunogen sequence used to make Product No. A7310, Anti-Water Channel Aquaporin 2, is the rat AQP2 sequence: RQSVELHSPQSLPRGSKA. There is no homology between this sequence and rat AQP1, so cross-reaction would not be expected.
A7310
Anti-Water Channel Aquaporin 2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-Aquaporin 2, Aquaporin 2 Detection, Rabbit Anti-Aquaporin 2
548.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
About This Item
548.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:200-1:1000
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AQP2(359)
mouse ... Aqp2(11827)
rat ... Aqp2(25386)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- immunostaining
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
- immunoblotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
-
Does the Product No. A7310, Anti-Water Channel Aquaporin 2 antibody, cross-react with the AQP1 protein?