Principaux documents
A4599
SAFC
L-Arginine monohydrochloride
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Arginine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14N4O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.66
Beilstein:
3631658
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.26
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
non-animal source
Essai
≥98.5%
Forme
crystalline powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Densité
1.42 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): 16.58-17.00%
sulfate (SO42-): ≤0.020%
Traces de cations
As: ≤1.0 ppm
NH4+: ≤0.02%
heavy metals: ≤10 ppm
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Activité étrangère
cytotoxicity, tested
Chaîne SMILES 
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Description générale
Notre gamme SAFC® de matières premières de grande qualité destinée aux procédés biopharmaceutiques subit des procédures de contrôle qualité strictes et présente la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre aux exigences du programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Notre offre complète de produits chimiques pour l'upstream processing non seulement fournit aux fabricants de produits biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et novatrices, mais elle les aide également à commercialiser plus rapidement leurs produits et à simplifier leurs démarches réglementaires. Faites confiance à la transparence de notre chaîne logistique et à la fiabilité de notre sourcing partout dans le monde et rationalisez la qualification de votre produit avec notre support et nos services réglementaires de premier ordre.
Pour obtenir la documentation technique d'un produit, rendez-vous sur la page du Support Clients et sélectionnez "Documentation sur un produit". Attention : la consultation de la documentation technique de ce produit nécessite la signature d'un accord de confidentialité et de non-divulgation.
Application
La L-arginine est un acide aminé non essentiel. Elle est utilisée comme constituant des milieux de culture pour la biofabrication commerciale de protéines recombinantes thérapeutiques et d′anticorps monoclonaux. Le monohydrochlorure de L-arginine est une version modifiée de L-arginine dont la solubilité est améliorée.
Actions biochimiques/physiologiques
Substrat de l′oxyde nitrique synthase qui est converti en citrulline et oxyde nitrique (NO). Induit la libération d′insuline par un mécanisme dépendant de l′oxyde nitrique.
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ilaria Canobbio et al.
The Biochemical journal, 462(3), 513-523 (2014-07-02)
Alzheimer's disease is associated with the accumulation of Aβ (amyloid β)-peptides in the brain. Besides their cytotoxic effect on neurons, Aβ-peptides are thought to be responsible for the atherothrombotic complications associated with Alzheimer's disease, which are collectively known as cerebrovascular
Carolina Di Somma et al.
Endocrine, 49(2), 492-502 (2014-11-10)
The aim of the study is to clarify the relationship between adipose tissue dysfunction, metabolic profile and growth hormone (GH)/insulin-like growth factor (IGF)-I secretion in healthy adult subjects. We investigated the metabolic profile in a cohort of 231 consecutive healthy
C B Christiansen et al.
Hormone and metabolic research = Hormon- und Stoffwechselforschung = Hormones et metabolisme, 47(7), 537-543 (2015-01-21)
TLQP-21 is a VGF-derived neuropeptide proposed to be involved in regulation of metabolism. More specifically it has been suggested that TLQP-21 has the ability to enhance glucose stimulated insulin secretion, making it a candidate for treatment of patients with type
Jenna Gallie et al.
PLoS biology, 13(3), e1002109-e1002109 (2015-03-13)
Phenotype switching is commonly observed in nature. This prevalence has allowed the elucidation of a number of underlying molecular mechanisms. However, little is known about how phenotypic switches arise and function in their early evolutionary stages. The first opportunity to
N E Paul et al.
Bio-medical materials and engineering, 25(3), 289-297 (2015-09-26)
Adipose tissue engineering is a promising solution for the reconstruction of soft tissue defects. An insufficient neovascularisation within the scaffolds that leads to necrosis and tissue loss is still a major shortcoming of current tissue engineering attempts. Biomaterials, which release