1042601
USP
L-Arginine monohydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Arginine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
arginine
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
USP
Solubilité
alcohol: slightly soluble
ether: insoluble
water: freely soluble
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Arginine Hydrochloride Injection
- Arginine Hydrochloride Compounded Oral Solution
- Arginine Tablets
- Arginine Capsules
- Lysine Hydrochloride
- Lysine Acetate
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable