A4341
Azo dye-impregnated collagen
protease substrate, powder, suitable for non-specific protease substrate
Synonyme(s) :
Azocoll
About This Item
Produits recommandés
product name
Azo dye-impregnated collagen, collagenase substrate
Source biologique
bovine skin
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
activity assay: suitable
Adéquation
suitable for non-specific protease substrate (Dye-impregnated hide powder.)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3