A3983
Albumine de sérum bovin
lyophilized powder, essentially γ-globulin free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Essai
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
poly bottle of
Origine
New Zealand origin
Technique(s)
western blot: suitable
Impuretés
essentially globulin free
Perte
≤5%
pH
7
Solubilité
water: soluble, clear to slightly hazy (1 g + 25 mL)
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
Protease free
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.