Documents
A5611
Sigma-Aldrich
Albumine de sérum bovin
Cohn Fraction V, lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
bovine
Pureté
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Conditionnement
poly bottle of
Origine
USA origin
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
pH
4.8-7.5
Solubilité
H2O: soluble 40 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
Serum albumins are soluble constituents of the circulatory system. Bovine serum albumin (BSA) is homologous to human serum albumin (HSA). BSA consists of three homologous domains (I, II, III), that are separated into nine loops by disulfide bonds. Serum albumin acts as a depot protein.
Application
Bovine Serum Albumin has been used:
  • for in vitro high molecular weight (HMW)-species formation assay
  • for immunohistochemistry
  • in Escherichia coli quantitative polymerase chain reaction (qPCR) analysis
Actions biochimiques/physiologiques
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Notes préparatoires
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
This is a cold alcohol fractionated albumin that is produced by Sigma-Aldrich with a stricter adherence to the original Cohn method of fractionation than other commercially available bovine albumins.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
S Valera et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 89(20), 9949-9953 (1992-10-15)
The major brain nicotinic acetylcholine receptor is assembled from two subunits termed alpha 4 and n alpha 1. When expressed in Xenopus oocytes, these subunits reconstitute a functional acetylcholine receptor that is inhibited by progesterone levels similar to those found
Formation of high molecular weight p62 by CORM-3
Aki T, et al.
Testing, 14(1), e0210474-e0210474 (2019)
L Steidler et al.
Infection and immunity, 66(7), 3183-3189 (1998-06-25)
Lactococcus lactis is a nonpathogenic and noncolonizing bacterium which is being developed as a vaccine delivery vehicle for immunization by mucosal routes. To determine whether lactococci can also deliver cytokines to the immune system, we have constructed novel constitutive expression
X Sui et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 92(7), 2859-2863 (1995-03-28)
gp130, a signal-transducing receptor component of interleukin 6 (IL-6), associates with an IL-6 and IL-6 receptor (IL-6) complex and transduces signals. To examine the role of gp130 signaling in the expansion of human hemopoietic progenitor cells, we tested the effects
Standardized data quality acceptance criteria for a rapid Escherichia coli qPCR method (Draft Method C) for water quality monitoring at recreational beaches
Sivaganesan M, et al.
Water Research (2019)