A3913
L-Argininamide dihydrochloride
≥98%, suitable for ligand binding assays
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
L-Argininamide dihydrochloride,
Essai
≥98%
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
InChI
1S/C6H15N5O.ClH/c7-4(5(8)12)2-1-3-11-6(9)10;/h4H,1-3,7H2,(H2,8,12)(H4,9,10,11);1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
BPQLYFCEVVKLLX-WCCKRBBISA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges