L2158
L-Leucine p-nitroanilide hydrochloride
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
H-Leu-pNA
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Leucine p-nitroanilide hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C12H17N3O3.ClH/c1-8(2)7-11(13)12(16)14-9-3-5-10(6-4-9)15(17)18;/h3-6,8,11H,7,13H2,1-2H3,(H,14,16);1H/t11-;/m0./s1
Clé InChI
PFOYXOWPGRWPLS-MERQFXBCSA-N
Application
- for spectrophotometric assays
- in the intestinal samples, such as duodenum, jejunum, and ileum
- in the hemolymph of Manila clam
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable