Principaux documents
A3750
Sigma-Aldrich
21-Acetoxypregnenolone
Synonyme(s) :
3β,21-Dihydroxy-5-pregnen-20-one 21-acetate, 5-Pregnene-3β,21-diol-20-one 21-acetate, Pregnenolone 21-acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H34O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.51
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme
solid
Chaîne SMILES 
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]([C@@H](C(COC(C)=O)=O)CC4)(C)[C@]34[H]
InChI
1S/C23H34O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h4,16-20,25H,5-13H2,1-3H3
Clé InChI
MDJRZSNPHZEMJH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable