Documents
332607
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrine
average Mw ~1,460
Synonyme(s) :
HP-β-CD
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D +135°, c = 1 in H2O (typical)
Poids mol.
average Mw ~1,460
Ampleur du marquage
0.8 molar substitution
Pf
267 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
Clé InChI
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Description générale
La (2-hydroxypropyl)-β-cyclodextrine est un dérivé hydroxyalkyle qui est utilisé comme véhicule de formulation pour améliorer la solubilité des médicaments en solution aqueuse, pour la bonne délivrance des agents pharmacologiques dans les systèmes biologiques. Elle constitue généralement une alternative aux α-, β- et γ-cyclodextrines.
Application
La (2-hydroxypropyl)-β-cyclodextrine peut éventuellement être utilisée pour les besoins suivants :
  • comme étalon d'analyse pour la détermination par chromatographie sur couche mince (TLC) de l'analyte contenu dans des formulations pharmaceutiques
  • pour étudier les interactions hôte/invité avec des composés organiques de faible poids moléculaire avant leur quantification par chromatographie liquide haute performance en phase inverse (RP-HPLC)
  • comme additif de phase mobile pour une bonne séparation par HPLC des β-carbolines
  • en chromatographie électrocinétique micellaire modifiée par des cyclodextrines (CD-MEKC) pour la détermination du chlorhydrate de sertraline et des produits secondaires de sa synthèse
La solubilité des médicaments lipophiles augmente de manière linéaire avec la concentration en hydroxypropyl-β-cyclodextrine (HP-β-CD) en solution aqueuse du fait de la formation d'un complexe entre l'HP-β-CD et le médicament. Ce complexe de type invité/hôte, où le médicament se loge dans la cavité non polaire de l'HP-β-CD, améliore la solubilité du médicament. L'HP-β-CD peut être utilisée pour préparer un complexe d'inclusion avec la ropivacaïne (RVC) afin d'améliorer la solubilité, et donc, l'efficacité de délivrance du médicament.
La solubilité des médicaments lipophiles augmente de manière linéaire avec la concentration en hydroxypropyl-β-cyclodextrine (HPCD) en solution aqueuse du fait de la formation d′un complexe HBC-médicament. Ce complexe de type invité-hôte, où le médicament se loge dans la cavité non polaire de la HPCD, améliore la solubilité du médicament. Les solutions peuvent être lyophilisées pour obtenir des poudres facilement solubles. Non toxique chez le lapin et la souris.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>752.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 400 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatographic Separation and Purification of Novel Drug Excipient 2-Hydroxypropyl-beta-Cyclodextrin [J]
Yimin Z, et al.
Chinese Journal of Analytical Chemistry, 5 (2006)
Daniele R de Araujo et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 33(1), 60-71 (2007-11-27)
Ropivacaine (RVC) is an enantiomerically pure local anesthetic (LA) largely used in surgical procedures, which presents physico-chemical and therapeutic properties similar to those of bupivacaine (BPV), but associated to less systemic toxicity. This study focuses on the development and pharmacological
Björn-Hendrik Peters et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 95, 72-81 (2016-05-26)
Microscale freeze-drying makes rapid process cycles possible for early-stage formulation development. To investigate the effects of equipment scale and cooling rate on the solid state properties and the protein's secondary structure of a sample, three binary formulations of catalase were
K Miyake et al.
Pharmaceutical development and technology, 5(3), 399-407 (2000-08-10)
The object of this study was to enhance the solubility, dissolution rate, and oral bioavailability of rutin by complexation with 2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin (HP-beta-CyD). The interaction of rutin with cyclodextrins (CyDs) was evaluated by the solubility, and ultraviolet (UV) and circular dichroism
S E Lucangioli et al.
Journal of chromatography. A, 871(1-2), 207-215 (2000-03-29)
In this work development, optimization and validation of a cyclodextrin-modified micellar electrokinetic chromatography (CD-modified MEKC) method is proposed to resolve separation of the sertraline hydrochloride and synthesis-related substances. Sertraline hydrochloride, the cis-(1S,4S) enantiomer form, is used as an antidepressant therapeutic