Principaux documents
A3028
Sigma-Aldrich
Apocholic acid
Synonyme(s) :
3α,12α-Dihydroxy-5β,8(14)-cholen-24-oic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-chol-8(14)en-24-oic acid, 5β,8(14)-Cholen-24-oic acid-3α,12α-diol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H38O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pf
175-176 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CCC2=C3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C