Documents
472271
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoro-β-oxo-3-pyridinepropionate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8Cl2FNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
68-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)c1cc(F)c(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C10H8Cl2FNO3/c1-2-17-8(16)4-7(15)5-3-6(13)10(12)14-9(5)11/h3H,2,4H2,1H3
Clé InChI
IEUHWNLWVMLHHC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoro-β-oxo-3-pyridinepropionate is a β-keto ester.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable