Principaux documents
57031-U
Supelco
Couvercle pour système Visiprep(vannes de contrôles inclues)
for use with standard, 12-port model
Synonyme(s) :
COUVERCLE AVEC 12 VANNES DE CONTROLE ET
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with standard, 12-port model
Note de bas de page
Livré avec l′extracteur sous vide Visiprep à 12 positions (57030-U)
Informations légales
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC