Documents
51441C
SAFC
Milieu d'Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) à teneur élevée en glucose
liquid, sterile-filtered, with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, without sodium pyruvate, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DME, DMEM
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Description
for research or for further manufacturing use
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est une variante du milieu de Eagle de base (BME) qui contient quatre fois plus d'acides aminés et de vitamines. La formulation d'origine contenait 1 000 mg/l de glucose et servait à la culture de cellules embryonnaires de souris. Depuis, le milieu a été modifié à plusieurs reprises pour convenir aux primocultures de cellules de souris et de poulet ainsi que de diverses cellules normales ou transformées. Chacun de ces milieux apporte une combinaison différente de L-glutamine et de pyruvate de sodium. En outre, le taux de glucose a été augmenté à 4 500 mg/l, d'où le nom "DMEM/High" pour DMEM riche en glucose.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
H B Shi et al.
Journal of dairy science, 103(10), 9096-9101 (2020-08-24)
Proteasomes play a widespread role in the control of protein abundance via degrading ubiquitinated proteins. Activity of proteasomes is regulated by constitutive ATPases that respond to intracellular concentrations of ATP. Although recent data suggest a role of proteasomes in fatty
Daniela Fignani et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 596898-596898 (2020-12-08)
Increasing evidence demonstrated that the expression of Angiotensin I-Converting Enzyme type 2 (ACE2) is a necessary step for SARS-CoV-2 infection permissiveness. In light of the recent data highlighting an association between COVID-19 and diabetes, a detailed analysis aimed at evaluating