47753
Formate Dehydrogenase from Candida boidinii
liquid (clear), clear brown, 40.0-60.0 U/mL
Synonyme(s) :
FDH, Formate:NAD+ oxidoreductase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
fungus (Candida boidinii)
Forme
liquid (clear)
Poids mol.
Mr ~76000
Concentration
40.0-60.0 U/mL
Couleur
clear brown
Densité
1.1 g/mL at 20 °C
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Autres remarques
Produit comparable
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable