42627
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) ammonium salt
≥96.0% (TLC)
Synonyme(s) :
1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) ammonium salt, 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerol, DPPG-NH4, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, dipalmitoyl ammonium salt, PG(16:0/16:0)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Essai
≥96.0% (TLC)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C38H75O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(41)45-33-36(34-47-49(43,44)46-32-35(40)31-39)48-38(42)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35-36,39-40H,3-34H2,1-2H3,(H,43,44);1H3/t35?,36-;/m1./s1
Clé InChI
KSVUSCAQEBSOIJ-ODZMYOIVSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable