32856
May-Grünwald solution
according to May-Grünwald
Synonyme(s) :
Eosin – methylene blue solution, Eosin methylene blue according to May-Grünwald
About This Item
Produits recommandés
Qualité
according to May-Grünwald
Adéquation
passes test for UV spectrum
Chaîne SMILES
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves