G4507
Colorant Giemsa
Technical grade, powder
Synonyme(s) :
Mélange Azur desséché Colorant Giemsa
About This Item
Produits recommandés
product name
Colorant Giemsa, technical grade, used as a blood stain
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
dark greenvery dark
Pf
300 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
λmax
645-655 nm
Adéquation
application for blood stain
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
Clé InChI
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable