316M-1
Perforin (MRQ-23) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MRQ-23, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (316M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (316M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (316M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (316M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (316M-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
Isotype
IgG1
Contrôle
spleen
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... PRF1(5551)
Description générale
Qualité
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Liaison
Forme physique
Notes préparatoires